ENAH11DD097F
Enamine
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1250242-100MG
406,40 €
Disponibilidad
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1250242-100MG
406,40 €
Disponibilidad
Iupac Name
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h1,6,8H,2-4H3
Clave InChI
ILPLTEOGHOQFHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250242