Merck
ENAH11DD0283
Enamine
3-(6-oxopiperidin-3-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1215738-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1215738-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(6-oxo-3-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-3-1-6(5-9-7)2-4-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
XHJGXWZMEWCGKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)