Merck
ENAH11DD0159
Enamine
3,4-dihydrospiro[1,4-benzoxazine-2,4'-oxane]
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761049-100MG
363,50 €
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-761049-100MG
363,50 €
Disponibilidad
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2',3,3',4,5',6'-hexahydrospiro[benzo[b][1,4]oxazine-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-4-11-10(3-1)13-9-12(15-11)5-7-14-8-6-12/h1-4,13H,5-9H2
Clave InChI
DVJKKKZEQAMGRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761049
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761049