Merck
ENAH11DD0112
Enamine
(2-phenyloxolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-719373-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
5 G
4820,40 €
10 G
7148,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-719373-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-phenyltetrahydrofuran-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H13ClO3S/c12-16(13,14)9-11(7-4-8-15-11)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
Clave InChI
NYEVMVHDWNNEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)