ENAH11DCF6BB
Enamine
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154329-100MG
123,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154329-100MG
123,50 €
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-9-5-7-13(8-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
SVMXIQUBNSPVCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154329
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)