Merck
ENAH0CD46500
Enamine
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1709917-100MG
155,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
155,50 €
250 MG
202,30 €
500 MG
344,00 €
1 G
468,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1709917-100MG
155,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-1-[3-(cyclopentyloxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c14-9-13(15)10-4-3-7-12(8-10)16-11-5-1-2-6-11/h3-4,7-8,11,13,15H,1-2,5-6,9,14H2
Clave InChI
LFLUNKAKVJZCAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)