Merck
ENAH0CD45A85
Enamine
methyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
370,00 €
5 G
602,70 €
10 G
1068,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1698741-100MG
110,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
370,00 €
5 G
602,70 €
10 G
1068,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1698741-100MG
110,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c1-4-5(6(11)12-2)3-9-7(8)10-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
TXAIGQFUQLUQJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698741
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)