Merck
ENAH0CD458BA
Enamine
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1464,60 €
5 G
2144,50 €
10 G
3159,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1191719-100MG
262,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
262,10 €
250 MG
357,00 €
500 MG
609,20 €
1 G
769,10 €
2.5 G
1464,60 €
5 G
2144,50 €
10 G
3159,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1191719-100MG
262,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-10(15)12-6-3-11(4-7-12,5-8-12)9(13)14/h2-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AKCJDZLLWVXNFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)