ENAH0CD45815
Enamine
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700766-100MG
299,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700766-100MG
299,00 €
Iupac Name
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-6(9)7(10)3-2-4-8-5-7;/h8,10H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
DYUPWTQWUCAISQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700766
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)