Merck
ENAH049F2FF4
Enamine
thiepan-4-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700736-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700736-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
thiepan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c7-6-2-1-4-8-5-3-6;/h6H,1-5,7H2;1H
Clave InChI
ZSVSZYCPIIOSHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)