Merck
ENAH049F2F0E
Enamine
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
1 G
1679,60 €
2.5 G
3292,90 €
5 G
4872,40 €
10 G
7225,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700327-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
1 G
1679,60 €
2.5 G
3292,90 €
5 G
4872,40 €
10 G
7225,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700327-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chloro-6-fluoro-1H-indazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-7-3-1-5(10)4(9)2-6(3)11-12-7/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
KKDHJLHKZOYJOL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)