ENAH049F2EA2
Enamine
1-benzyl-2-methylhydrazine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700010-100MG
260,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1700010-100MG
260,80 €
mp
122-124
Iupac Name
1-benzyl-2-methylhydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-10-7-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-6,9-10H,7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
RIASLRQWAWHZDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700010
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)