Merck
ENAH049F2E59
Enamine
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699801-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699801-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-9-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3.ClH/c1-15-11(14)9-5-8(12)4-7-6-13-2-3-16-10(7)9;/h4-5,13H,2-3,6H2,1H3;1H
Clave InChI
RDHHNUXFUJVBRU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)