ENAH049F2C5B
Enamine
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699960-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699960-50MG
304,20 €
Iupac Name
3-(2-methoxyethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-9-3-2-6-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
UULSXCGTMBDYIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)