ENAH049F2C30
Enamine
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699679-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1699679-50MG
304,20 €
Iupac Name
(1,3-dimethylcyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO2S/c1-6-3-7(2,4-6)5-11(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
ZMMOCQAYFMRDKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)