Merck
ENAH049F28F6
Enamine
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
262,60 €
250 MG
375,70 €
500 MG
591,50 €
1 G
757,90 €
2.5 G
1834,30 €
5 G
3627,00 €
10 G
5380,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1694122-100MG
262,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
262,60 €
250 MG
375,70 €
500 MG
591,50 €
1 G
757,90 €
2.5 G
1834,30 €
5 G
3627,00 €
10 G
5380,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1694122-100MG
262,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)11-8;/h1-2,10H,3-5H2;1H
Clave InChI
HLJCOESZBRFFTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694122
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)