Merck
ENAH049F262C
Enamine
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1194,20 €
2.5 G
2296,60 €
5 G
3376,90 €
10 G
4987,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1692650-100MG
444,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1194,20 €
2.5 G
2296,60 €
5 G
3376,90 €
10 G
4987,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1692650-100MG
444,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c8-7-10-2-1-6(11-7)5-3-9-4-5;;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H2,8,10,11);2*1H
Clave InChI
DFVXNZXTAYQHCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)