Merck
ENAH049F219E
Enamine
(1,2-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1604853-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1604853-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
isothiazol-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-7-3-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Clave InChI
ULVDSXVJXBNNIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)