Merck
ENAH049F1BC7
Enamine
methyl 5,7-dichloroquinoline-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5,7-dichloroquinoline-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H7Cl2NO2/c1-16-11(15)9-7(12)5-8-6(10(9)13)3-2-4-14-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
TVYITUDUXCTYEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717414
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717414
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)