ENAH049F1B99
Enamine
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1072940-50MG
419,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1072940-50MG
419,90 €
Iupac Name
3-cyclopropylprop-2-yne-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H7ClO2S/c7-10(8,9)5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
Clave InChI
KYVGBFFULVVRBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)