Merck
ENAH0425867A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-(morpholin-4-yl)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588606-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588606-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-(4-morpholinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)6(5-7(13)14)12-1-3-15-4-2-12/h6H,1-5H2,(H,13,14)
Clave InChI
XEIUHORPSKGOAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)