Merck
ENAH042585B3
Enamine
[1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1587598-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1324,20 €
5 G
1939,10 €
10 G
2854,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1587598-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[1-(2,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14F2N2/c12-9-1-2-11(10(13)5-9)15-4-3-8(6-14)7-15/h1-2,5,8H,3-4,6-7,14H2
Clave InChI
NRJLPUYDGBNNEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587598
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1587598
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)