ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588557-50MG
472,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588557-50MG
472,70 €
mp
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)