ENAH04257B40
Enamine
9H-purine-6-sulfonyl fluoride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1654372-50MG
330,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1654372-50MG
330,20 €
Iupac Name
9H-purine-6-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3FN4O2S/c6-13(11,12)5-3-4(8-1-7-3)9-2-10-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
FWHCGYKYNIYIHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654372
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)