ENAH04257B25
Enamine
5-chloro-N,N,2-trimethylbenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1663283-100MG
140,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1663283-100MG
140,40 €
Iupac Name
5-chloro-N,N,2-trimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-7-4-5-8(10)6-9(7)14(12,13)11(2)3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
CRRKMBPWCSXDGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663283
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)