Merck
ENAH04257AFA
Enamine
2-methyl-1-phenylpentan-3-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1663093-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1663093-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-1-phenyl-3-pentanone
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-3-12(13)10(2)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3
Clave InChI
DTLXHCFHRITUHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663093
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)