Merck
ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1662486-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1662486-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
Clave InChI
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)