ENAH04257A5F
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1661036-50MG
309,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1661036-50MG
309,40 €
Iupac Name
1-(1H-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N5.ClH/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3;/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9);1H
Clave InChI
RJDXLLSBNUBHTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661036
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)