Merck
ENAH04255DE3
Enamine
4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
531,70 €
5 G
985,40 €
10 G
1892,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1644740-100MG
89,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
531,70 €
5 G
985,40 €
10 G
1892,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1644740-100MG
89,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.ClH/c1-9-4(5(7)10)3(6)2-8-9;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10);1H
Clave InChI
ZJBWDQCBQLTJCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644740
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1644740
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)