Merck
ENAH04252E75
Enamine
2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1634962-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1062,10 €
1 G
1361,10 €
2.5 G
2668,90 €
5 G
3948,10 €
10 G
5853,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1634962-50MG
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-10/h1,3,5,10H,2,4H2
Clave InChI
NYLUXSDVCLRAGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)