ENAH0424BCFB
Enamine
2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-ylmethanol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1608671-50MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1608671-50MG
378,30 €
Iupac Name
((1S,6R)-2-azabicyclo[4.1.0]heptan-1-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-5-7-4-6(7)2-1-3-8-7;/h6,8-9H,1-5H2;1H/t6-,7-;/m1./s1
Clave InChI
WAJIOLZZILUMRN-ZJLYAJKPSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608671
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)