ENAH0424BCE5
Enamine
2,2,8-trimethyl-2H,4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1387025-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1387025-100MG
391,30 €
mp
219-220
Iupac Name
2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-6-9-8(5-15-11(2,3)16-9)7(4-12-6)10(13)14/h4H,5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
QSONXALUWRRCGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387025
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)