Merck
ENAH0424BAB0
Enamine
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-10(11,5-9)6-9/h4-6,11H2,1-3H3
Clave InChI
IYZGTBCLPDXZGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448621
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)