ENAH0424B96C
Enamine
tert-butyl N-[3-(2-aminoethyl)cyclobutyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1440046-50MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1440046-50MG
391,30 €
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-aminoethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
ZJZXBMLQEHSJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)