Merck
ENAH0424B7BF
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270387-50MG
433,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270387-50MG
433,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H12N2OS/c9-8-10-6(5-12-8)4-7-2-1-3-11-7/h5,7H,1-4H2,(H2,9,10)
Clave InChI
IPMCGEAIRCDEIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270387
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)