Merck
ENAH0424B4D4
Enamine
[4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
226,20 €
250 MG
322,40 €
500 MG
509,60 €
1 G
652,60 €
2.5 G
1556,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1272738-100MG
226,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
226,20 €
250 MG
322,40 €
500 MG
509,60 €
1 G
652,60 €
2.5 G
1556,10 €
About This Item
Peso molecular:
209.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1272738-100MG
226,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-12-13-10;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
LYNUGJARRLWNAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272738
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)