ENAH0424AEDA
Enamine
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
mp
49-53
Iupac Name
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)4(5(10)11)6(7)2-1-3-6/h4H,1-3H2,(H,10,11)
Clave InChI
DXMNAEVEFHUBKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)