ENAH03BC6A73
Enamine
spiro[3.4]octan-5-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1461647-100MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1461647-100MG
378,30 €
Iupac Name
spiro[3.4]oct-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H15N/c9-7-3-1-4-8(7)5-2-6-8/h7H,1-6,9H2
Clave InChI
AFVGEZKLIAMPGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)