Merck
ENAH03BB4F5C
Enamine
tert-butyl 4-(2-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
71,00 €
250 MG
82,70 €
500 MG
103,50 €
1 G
120,40 €
2.5 G
176,30 €
5 G
269,90 €
10 G
457,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1272899-100MG
71,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
71,00 €
250 MG
82,70 €
500 MG
103,50 €
1 G
120,40 €
2.5 G
176,30 €
5 G
269,90 €
10 G
457,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1272899-100MG
71,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxypropyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-10(15)9-13-5-7-14(8-6-13)11(16)17-12(2,3)4/h10,15H,5-9H2,1-4H3
Clave InChI
IZECLTNHJKKPLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272899
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272899
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)