Merck
ENAH03BB4E7D
Enamine
tert-butyl N-[(1R)-1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270462-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270462-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-10(16-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8,10H,9,15H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-/m1/s1
Clave InChI
BLDKWHXLDRAEJG-SNVBAGLBSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270462
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270462
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)