Merck
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
66,30 €
250 MG
94,90 €
500 MG
149,50 €
1 G
191,10 €
2.5 G
374,40 €
5 G
555,10 €
10 G
824,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270325-100MG
66,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
66,30 €
250 MG
94,90 €
500 MG
149,50 €
1 G
191,10 €
2.5 G
374,40 €
5 G
555,10 €
10 G
824,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270325-100MG
66,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
Clave InChI
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)