Merck
ENAH03BB49CD
Enamine
2-(furan-3-yl)pyrimidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270099-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1270099-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-furyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-1-3-9-8(10-7)6-2-4-12-5-6/h1-5H,(H,9,10,11)
Clave InChI
TYIGXXPCJXTGLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)