Merck
ENAH03BB41EE
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2S/c1-5-6(2)15-11-8(5)9(12)13-10(14-11)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
AAJJENAIGDMOBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)