Merck
ENAH03BB3FFC
Enamine
methyl 6-(aminomethyl)-1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1268649-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1268649-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-14-10(13)8-4-7(5-11)12-2-3-15-6-9(8)12/h4H,2-3,5-6,11H2,1H3
Clave InChI
DIXJQWXWKIXFBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268649
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)