Merck
ENAH03BB3BD4
Enamine
1-cyclopropyl-N-methylpiperidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1212521-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1002,30 €
5 G
1484,60 €
10 G
2200,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1212521-100MG
140,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-cyclopropyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-10-8-4-6-11(7-5-8)9-2-3-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
BFKLYKRCRPMUCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)