Merck
ENAH03BB3876
Enamine
potassium trifluoro(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-7-yl)boranuide
About This Item
Peso molecular:
254.06
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-7-yl)borate
Inchi Code
1S/C8H7BF3N2O.K/c10-9(11,12)6-2-1-5-4-13-8(15)14-7(5)3-6;/h1-3H,4H2,(H2,13,14,15);/q-1;+1
Clave InChI
HAGKOOJECYAWRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267305
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)