Merck
ENAH03BB3735
Enamine
1,3-dimethyl 5-amino-2-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749046-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-749046-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
dimethyl 5-amino-2-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9(13)6-3-5(11)4-7(8(6)12)10(14)16-2/h3-4,12H,11H2,1-2H3
Clave InChI
SDBZNCSCSRGNKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)