Merck
ENAH03BB3466
Enamine
2,3-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1696,50 €
5 G
2511,60 €
10 G
3723,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272073-100MG
299,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1696,50 €
5 G
2511,60 €
10 G
3723,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272073-100MG
299,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
165-167
Iupac Name
2,3-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
LFEXGBPVZBXATF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073
Melting Point
165-167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272073
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)