Merck
ENAH03BB3006
Enamine
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
93,60 €
250 MG
132,60 €
500 MG
209,30 €
1 G
269,10 €
2.5 G
594,10 €
5 G
1134,90 €
10 G
2217,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-140505-100MG
93,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
93,60 €
250 MG
132,60 €
500 MG
209,30 €
1 G
269,10 €
2.5 G
594,10 €
5 G
1134,90 €
10 G
2217,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-140505-100MG
93,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
199-200
Iupac Name
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-8(13)9-6-7-12(14)11-5-3-2-4-10(9)11/h2-7,14H,1H3
Clave InChI
SAPGSAHOBOEJDV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
Melting Point
199-200
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)