ENAH03A1C47D
Enamine
methyl 1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-818802-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-818802-100MG
318,50 €
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)7-2-3-10-4-5-13-6-8(7)10/h2-3H,4-6H2,1H3
Clave InChI
HNRPFYZCBHNNEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)